Print…
3-Ethoxy-4-fluorophenylboronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7571-1G PC7571-5G PC7571-10G
APOSPC7571-1GEA 142 EUR
APOSPC7571-1G APOSPC7571-5G APOSPC7571-10G
3-Ethoxy-4-fluorophenylboronic acid 95%
3-Ethoxy-4-fluorophenylboronic acid
Fórmula: C₈H₁₀BFO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09475831
Número CAS: 900174-65-4