Print…
3-(Trifluoromethyl)benzophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7569-5G PC7569-25G
APOSPC7569-5GEA 40.6 EUR
APOSPC7569-5G APOSPC7569-25G
3-(Trifluoromethyl)benzophenone 98%
3-(Trifluoromethyl)benzophenone
Fórmula: C₁₄H₉F₃O
Ponto de ebulição: 121…123 °C/1,5mmHg
Ponto de Fusão: 51…52 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000389
Número CAS: 728-81-4
EINECS: 211-973-8