Print…
2-(Trifluoromethyl)benzophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Phenyl(2-(trifluoromethyl)phenyl)methanone
PC7568-100G PC7568-25G PC7568-5G
APOSPC7568-100GEA 410 EUR
APOSPC7568-100G APOSPC7568-25G APOSPC7568-5G
2-(Trifluoromethyl)benzophenone 98%
2-(Trifluoromethyl)benzophenone
Fórmula: C₁₄H₉F₃O
Ponto de Fusão: 58…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000377
Número CAS: 727-99-1
EINECS: 211-972-2