Print…
α,α,α-Trifluoro-p-toluonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 4-Cyanobenzotrifluoride, p-(Trifluoromethyl)benzonitrile
PC7562-1KG PC7562-250G PC7562-5KG
APOSPC7562-1KGEA 145 EUR
APOSPC7562-1KG APOSPC7562-250G APOSPC7562-5KG
α,α,α-Trifluoro-p-toluonitrile 98%
α,α,α-Trifluoro-p-toluonitrile
Fórmula: C₈H₄F₃N
Ponto de ebulição: 183…185 °C
Ponto de Fusão: 37…41 °C
Densidade: 1,278 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001826
Número CAS: 455-18-5
EINECS: 207-239-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III