Print…
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7551-1G PC7551-5G PC7551-25G
APOSPC7551-1GEA 63.8 EUR
APOSPC7551-1G APOSPC7551-5G APOSPC7551-25G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₇FO₄S
Ponto de Fusão: 212…213 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09743730
Número CAS: 185945-88-4