Print…
1H,1H-Nonafluoro-3,6-dioxaheptan-1-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7546-5G PC7546-25G
APOSPC7546-5GEA 104 EUR
APOSPC7546-5G APOSPC7546-25G
1H,1H-Nonafluoro-3,6-dioxaheptan-1-ol
1H,1H-Nonafluoro-3,6-dioxaheptan-1-ol
Fórmula: C₅H₃F₉O₃
Peso Molecular: 282.06 g/mol
Ponto de ebulição: 117 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094428
Número CAS: 330562-43-1