Print…
4-Bromo-3-fluoroaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7544-100G PC7544-25G PC7544-5G
APOSPC7544-100GEA 114 EUR
APOSPC7544-100G APOSPC7544-25G APOSPC7544-5G
4-Bromo-3-fluoroaniline 98%
4-Bromo-3-fluoroaniline
Fórmula: C₆H₅BrFN
Ponto de Fusão: 65…70 °C
Densidade: 0,982 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00672933
Número CAS: 656-65-5