Print…
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7541-1G PC7541-5G
APOSPC7541-1GEA 94.4 EUR
APOSPC7541-1G APOSPC7541-5G
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₅FO₂S
Ponto de Fusão: 255…258 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07377074
Número CAS: 550998-67-9