Print…
α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Trifluoromethyl)benzoic acid
PC7540-100G PC7540-25G PC7540-500G
APOSPC7540-100GEA 24.8 EUR
APOSPC7540-100G APOSPC7540-25G APOSPC7540-500G
α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid 98%
α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid
Fórmula: C₈H₅F₃O₂
Peso Molecular: 190.12 g/mol
Ponto de ebulição: 247 °C/753mmHg
Ponto de Fusão: 219…222 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002562
Número CAS: 455-24-3
EINECS: 207-242-8