Print…
3-Chloro-2-fluorothioanisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7535-1G PC7535-5G
APOSPC7535-1GEA 154 EUR
APOSPC7535-1G APOSPC7535-5G
3-Chloro-2-fluorothioanisole 98%
3-Chloro-2-fluorothioanisole
Fórmula: C₇H₆ClFS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09475846
Número CAS: 214057-24-6