Print…
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7534-1G PC7534-250MG PC7534-5G
APOSPC7534-1GEA 84.1 EUR
APOSPC7534-1G APOSPC7534-250MG APOSPC7534-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₉H₇F₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08062376
Número CAS: 853771-90-1