Print…
α,α,α-Trifluoro-m-toluic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(Trifluoromethyl)benzoic acid
PC7530-100G PC7530-500G PC7530-1KG
APOSPC7530-100GEA 21.9 EUR
APOSPC7530-100G APOSPC7530-500G APOSPC7530-1KG
α,α,α-Trifluoro-m-toluic acid 98%
α,α,α-Trifluoro-m-toluic acid
Fórmula: C₈H₅F₃O₂
Peso Molecular: 190.12 g/mol
Ponto de ebulição: 237…240 °C
Ponto de Fusão: 103…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002519
Número CAS: 454-92-2
EINECS: 207-230-2