Print…
2-Bromo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzotrifluoride
PC7524-1G PC7524-500MG PC7524-5G
APOSPC7524-1GEA 212 EUR
APOSPC7524-1G APOSPC7524-500MG APOSPC7524-5G
2-Bromo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 95+%
2-Bromo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₄BrF₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 142…143 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14560537
Número CAS: 400-66-8