Print…
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
PC7520-100G PC7520-1KG PC7520-500G
APOSPC7520-100GEA 34.8 EUR
APOSPC7520-100G APOSPC7520-1KG APOSPC7520-500G
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid 98%
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid
Fórmula: C₈H₅F₃O₂
Peso Molecular: 190.12 g/mol
Ponto de ebulição: 247…254 °C
Ponto de Fusão: 108…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002476
Número CAS: 433-97-6
EINECS: 207-093-9