Print…
3-Fluoro-5-methylanisole 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Fluoro-3-methoxy-5-methylbenzene
PC7519-5G PC7519-1G
APOSPC7519-5GEA 105 EUR
APOSPC7519-5G APOSPC7519-1G
3-Fluoro-5-methylanisole 99%
3-Fluoro-5-methylanisole
Fórmula: C₈H₉FO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185608
Número CAS: 160911-11-5