Print…
3-(Trifluoromethyl)benzhydrol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Phenyl(3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC7513-25G PC7513-5G PC7513-100G
APOSPC7513-25GEA 213 EUR
APOSPC7513-25G APOSPC7513-5G APOSPC7513-100G
3-(Trifluoromethyl)benzhydrol 97%
3-(Trifluoromethyl)benzhydrol
Fórmula: C₁₄H₁₁F₃O
Ponto de ebulição: 125…127 °C/0,5mmHg
Ponto de Fusão: 63…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014397
Número CAS: 728-80-3