Print…
3-Amino-4-fluorophenol 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7511-25G PC7511-5G
APOSPC7511-25GEA 119 EUR
APOSPC7511-25G APOSPC7511-5G
3-Amino-4-fluorophenol 99%
3-Amino-4-fluorophenol
Fórmula: C₆H₆FNO
Peso Molecular: 127.1200 g/mol
Ponto de Fusão: 141…143 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09033850
Número CAS: 62257-16-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III