Print…
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7510-100G PC7510-25G PC7510-500G
APOSPC7510-100GEA 0 EUR
APOSPC7510-100G APOSPC7510-25G APOSPC7510-500G
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₄ClF₃O₂S
Ponto de ebulição: 118…120 °C/18mmHg
Ponto de Fusão: 27…34 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042422
Número CAS: 2991-42-6
UN: 3261
ADR: 8,III