Print…
3-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7509-100G PC7509-250G
APOSPC7509-100GEA 91.9 EUR
APOSPC7509-100G APOSPC7509-250G
3-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
3-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₄ClF₃O₂S
Ponto de ebulição: 88…90 °C/6mmHg
Densidade: 1,526 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014724
Número CAS: 777-44-6
UN: 3265
ADR: 8,II