Print…
2-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7508-100G PC7508-25G PC7508-5G
APOSPC7508-100GEA 197 EUR
APOSPC7508-100G APOSPC7508-25G APOSPC7508-5G
2-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
2-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₄ClF₃O₂S
Peso Molecular: 244.62 g/mol
Ponto de ebulição: 133…135 °C/14mmHg
Densidade: 1.585 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051696
Número CAS: 776-04-5
UN: 3265
ADR: 8 II