Print…
4-(Trifluoromethyl)benzamide 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7507-100G PC7507-25G PC7507-5G
APOSPC7507-100GEA 92.8 EUR
APOSPC7507-100G APOSPC7507-25G APOSPC7507-5G
4-(Trifluoromethyl)benzamide 99%
4-(Trifluoromethyl)benzamide
Fórmula: C₈H₆F₃NO
Peso Molecular: 189.14 g/mol
Ponto de Fusão: 182…186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007998
Número CAS: 1891-90-3
EINECS: 217-571-9