Print…
2-(Trifluoromethyl)benzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7505-100G PC7505-25G PC7505-500G
APOSPC7505-100GEA 94.4 EUR
APOSPC7505-100G APOSPC7505-25G APOSPC7505-500G
2-(Trifluoromethyl)benzamide 98%
2-(Trifluoromethyl)benzamide
Fórmula: C₈H₆F₃NO
Peso Molecular: 189.14 g/mol
Ponto de Fusão: 160…164 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014798
Número CAS: 360-64-5
EINECS: 206-637-2