Print…
5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7503-5G PC7503-1G PC7503-10G
APOSPC7503-5GEA 52.2 EUR
APOSPC7503-5G APOSPC7503-1G APOSPC7503-10G
5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 97%
5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid
Fórmula: C₈H₆F₃NO₂
Peso Molecular: 205.14 g/mol
Ponto de Fusão: 177 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01569537
Número CAS: 83265-53-6