Print…
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, 1-Formyl-4-trifluoromethylbenzene, p-Trifluoromethylbenzaldehyde
PC7502-100G PC7502-25G
APOSPC7502-100GEA 63.8 EUR
APOSPC7502-100G APOSPC7502-25G
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyde 98%
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyde
Fórmula: C₈H₅F₃O
Número MDL : MFCD00006952
Número CAS: 455-19-6