Print…
4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Hydrazino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile, 4-Hydrazinyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
PC7498-1G PC7498-5G
APOSPC7498-1GEA 81.2 EUR
APOSPC7498-1G APOSPC7498-5G
4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Fórmula: C₈H₆F₃N₃
Ponto de Fusão: 119…121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972777
Número CAS: 184163-56-2