Print…
3-(Trifluoromethyl)anisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7496-100G PC7496-250G PC7496-25G
APOSPC7496-100GEA 58 EUR
APOSPC7496-100G APOSPC7496-250G APOSPC7496-25G
3-(Trifluoromethyl)anisole 98%
3-(Trifluoromethyl)anisole
Fórmula: C₈H₇F₃O
Peso Molecular: 176.14 g/mol
Ponto de ebulição: 160 °C
Ponto de Fusão: -65
Densidade: 1.217 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000385
Número CAS: 454-90-0
UN: 1993
ADR: 3 III