Print…
3,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7491-5G PC7491-25G
APOSPC7491-5GEA 102 EUR
APOSPC7491-5G APOSPC7491-25G
3,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride
3,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₂Cl₂F₃NO₂
Ponto de ebulição: 115…118 °C/15mmHg
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862035
Número CAS: 657-02-3