Print…
2-Fluoro-4-methylsulphonylphenol 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7486-1G PC7486-250MG PC7486-5G
APOSPC7486-1GEA 69.6 EUR
APOSPC7486-1G APOSPC7486-250MG APOSPC7486-5G
2-Fluoro-4-methylsulphonylphenol 95+%
2-Fluoro-4-methylsulphonylphenol
Fórmula: C₇H₇FO₃S
Ponto de Fusão: 92…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09264549
Número CAS: 398456-87-6