Print…
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: m-(Trifluoromethyl)acetophenone, 1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC7480-100G PC7480-25G PC7480-500G
APOSPC7480-100GEA 59.6 EUR
APOSPC7480-100G APOSPC7480-25G APOSPC7480-500G
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone 98%
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₇F₃O
Ponto de ebulição: 198…200 °C
Densidade: 1,235 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000391
Número CAS: 349-76-8
EINECS: 206-490-4