Print…
Ethyl 2-bromo-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 2-bromo-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylate
PC7478-1G PC7478-5G
APOSPC7478-1GEA 154 EUR
APOSPC7478-1G APOSPC7478-5G
Ethyl 2-bromo-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-bromo-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Fórmula: C₇H₅BrF₃NO₂S
Peso Molecular: 304.09 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08166749
Número CAS: 72850-79-4