Print…
2-Fluoro-5-methylsulphonyl-3-nitrotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
PC7476-1G PC7476-5G
APOSPC7476-1GEA 141 EUR
APOSPC7476-1G APOSPC7476-5G
2-Fluoro-5-methylsulphonyl-3-nitrotoluene
2-Fluoro-5-methylsulphonyl-3-nitrotoluene
Fórmula: C₈H₈FNO₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09264540
Número CAS: 1000339-67-2