2-Fluoro-5-methylsulphonyl-3-nitrotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
PC7476-1G
PC7476-5G
APOSPC7476-1GEA
141
EUR
APOSPC7476-1G
APOSPC7476-5G
2-Fluoro-5-methylsulphonyl-3-nitrotoluene
2-Fluoro-5-methylsulphonyl-3-nitrotoluene
Fórmula:
C₈H₈FNO₄S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09264540 Número CAS: 1000339-67-2 |