Print…
2-Methylsulphonyl-5-trifluoromethylbenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7471-1G PC7471-250MG PC7471-5G
APOSPC7471-1GEA 145 EUR
APOSPC7471-1G APOSPC7471-250MG APOSPC7471-5G
2-Methylsulphonyl-5-trifluoromethylbenzoic acid
2-Methylsulphonyl-5-trifluoromethylbenzoic acid
Fórmula: C₉H₇F₃O₄S
Peso Molecular: 268.21 g/mol
Ponto de Fusão: 176…178 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09264536
Número CAS: 1000339-64-9