Print…
2'-(Trifluoromethyl)acetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: o-(Trifluoromethyl)acetophenone, 1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC7470-25G PC7470-5G
APOSPC7470-25GEA 33.5 EUR
APOSPC7470-25G APOSPC7470-5G
2'-(Trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₇F₃O
Ponto de ebulição: 163…164 °C
Ponto de Fusão: 15…17 °C
Densidade: 1,255 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000378
Número CAS: 17408-14-9
EINECS: 241-434-2