Print…
5-Bromo-2-fluoro-4-methylsulphonyltoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-5-fluoro-4-methylphenyl methyl sulphone
PC7465-1G PC7465-500MG
APOSPC7465-1GEA 357 EUR
APOSPC7465-1G APOSPC7465-500MG
5-Bromo-2-fluoro-4-methylsulphonyltoluene
5-Bromo-2-fluoro-4-methylsulphonyltoluene
Fórmula: C₈H₈BrFO₂S
Ponto de Fusão: 66…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09027746
Número CAS: 942474-79-5