Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-1,2-diaminobenzene
PC7463-25G PC7463-5G
APOSPC7463-25GEA 590 EUR
APOSPC7463-25G APOSPC7463-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
Fórmula: C₈H₆F₆N₂
Ponto de Fusão: 42…44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631430
Número CAS: 367-65-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III