Print…
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC7457-1G PC7457-5G
APOSPC7457-1GEA 95.2 EUR
APOSPC7457-1G APOSPC7457-5G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₁F₃N₂O₄
Ponto de Fusão: 99…101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01420274
Número CAS: 1008859-90-2