Print…
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methylpiperidine
Fornecedor: Apollo Scientific
PC7454-10G PC7454-1G PC7454-5G
APOSPC7454-10GEA 261 EUR
APOSPC7454-10G APOSPC7454-1G APOSPC7454-5G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methylpiperidine
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methylpiperidine
Fórmula: C₁₃H₁₅F₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09027734
Número CAS: 392237-31-9