Print…
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(Cyanmethyl)-4-(trifluormethoxy)benzol, 4-(TrifluoroMethoxy)phenylacetonitrile, 4-(Trifluoromethoxy)benzyl cyanide
PC7440H-100G PC7440H-25G PC7440H-5G
APOSPC7440H-100GEA 128 EUR
APOSPC7440H-100G APOSPC7440H-25G APOSPC7440H-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₆F₃NO
Ponto de ebulição: 96 °C/3,75mmHg
Ponto de Fusão: 28…33 °C
Densidade: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061240
Número CAS: 49561-96-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III