Print…
(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7440F-1G PC7440F-25G PC7440F-5G
APOSPC7440F-1GEA 0 EUR
APOSPC7440F-1G APOSPC7440F-25G APOSPC7440F-5G
(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid 98%
(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄(OCF₃))CH₂COOH
Ponto de Fusão: 85…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061239
Número CAS: 4315-07-5