Print…
(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7440E-100G PC7440E-25G
APOSPC7440E-100GEA 0 EUR
APOSPC7440E-100G APOSPC7440E-25G
(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid 98%
(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄(OCF₃))CH₂COOH
Ponto de Fusão: 53…55 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082480
Número CAS: 203302-97-0