Print…
4-(Trifluoromethoxy)thiobenzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7439U-10G PC7439U-5G
APOSPC7439U-10GEA 400 EUR
APOSPC7439U-10G APOSPC7439U-5G
4-(Trifluoromethoxy)thiobenzamide
4-(Trifluoromethoxy)thiobenzamide
Fórmula: C₈H₆F₃NOS
Ponto de Fusão: 124…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00068113
Número CAS: 149169-34-6