Print…
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7439T-25G PC7439T-5G PC7439T-100G
APOSPC7439T-25GEA 108 EUR
APOSPC7439T-25G APOSPC7439T-5G APOSPC7439T-100G
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
Fórmula: C₈H₄F₃NOS
Ponto de ebulição: 215…218 °C
Densidade: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00042412
Número CAS: 64285-95-6
UN: 1760
ADR: 8,II