Print…
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Isocyanato-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC7439Q-1G PC7439Q-5G
APOSPC7439Q-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7439Q-1G APOSPC7439Q-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate 98%
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₈H₄F₃NO₂
Peso Molecular: 203.12 g/mol
Ponto de ebulição: 78 °C/22mmHg
Ponto de Fusão: –29 °C
Densidade: 1.346 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 70 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00035702
Número CAS: 35037-73-1
UN: 2206
ADR: 6.1 III