Print…
2-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate 92%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7439PW-1G PC7439PW-25G PC7439PW-5G
APOSPC7439PW-1GEA 0 EUR
APOSPC7439PW-1G APOSPC7439PW-25G APOSPC7439PW-5G
2-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate 92%
2-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₈H₄F₃NO₂
Ponto de ebulição: 52…55 °C/15mmHg
Densidade: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00134160
Número CAS: 182500-26-1
UN: 3080
ADR: 6.1+3,II