Print…
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-(Trifluoromethoxy)phenoxy)acetic acid
PC7439P-10G PC7439P-1G
APOSPC7439P-10GEA 101 EUR
APOSPC7439P-10G APOSPC7439P-1G
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic acid 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic acid
Fórmula: C₉H₇F₃O₄
Peso Molecular: 236.15 g/mol
Ponto de Fusão: 84…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052352
Número CAS: 72220-50-9