Print…
4-(Trifluoromethoxy)phenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: α,α,α-Trifluoro-4-hydroxyanisole
PC7439M-100G PC7439M-25G PC7439M-500G
APOSPC7439M-100GEA 55.1 EUR
APOSPC7439M-100G APOSPC7439M-25G APOSPC7439M-500G
4-(Trifluoromethoxy)phenol 98%
4-(Trifluoromethoxy)phenol
Fórmula: C₇H₅F₃O₂
Ponto de ebulição: 80 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 17…18 °C
Densidade: 1,375 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040988
Número CAS: 828-27-3
EINECS: 212-583-0