Print…
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethanone, 4-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide
PC7439KM-100G PC7439KM-25G PC7439KM-5G
APOSPC7439KM-100GEA 227 EUR
APOSPC7439KM-100G APOSPC7439KM-25G APOSPC7439KM-5G
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Fórmula: C₉H₆BrF₃O₂
Ponto de Fusão: 48…55 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00052333
Número CAS: 103962-10-3
UN: 3261
ADR: 8,III