Print…
1-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Trifluoromethoxy)nitrobenzene
PC7439K-25G PC7439K-5G PC7439K-100G
APOSPC7439K-25GEA 24.8 EUR
APOSPC7439K-25G APOSPC7439K-5G APOSPC7439K-100G
1-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₄F₃NO₃
Ponto de ebulição: 87…89 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 15 °C
Densidade: 1,447 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040302
Número CAS: 713-65-5