Print…
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Trifluoromethoxy)iodobenzene
PC7439G-100G PC7439G-25G
APOSPC7439G-100GEA 42.2 EUR
APOSPC7439G-100G APOSPC7439G-25G
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₄F₃IO
Ponto de ebulição: 72…74 °C/15mmHg
Densidade: 1,909 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 77 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00042411
Número CAS: 103962-05-6