Print…
1-Iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7439E-100G PC7439E-25G
APOSPC7439E-100GEA 49.3 EUR
APOSPC7439E-100G APOSPC7439E-25G
1-Iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-Iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₄F₃IO
Ponto de ebulição: 164…165 °C
Densidade: 1,916 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042410
Número CAS: 175278-00-9